Tetrabutylammonium fluoride trihydrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18164.0010
8.18164.0050
8.18164.0010EA
53.75
EUR
8.18164.0010
8.18164.0050
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Vzorec:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Teplota tavenia: 62…63 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149981 Číslo CAS: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 62 - 63 °C |
Molar Mass | 315.49 g/mol |
Synonyms | TBAF |
Hill Formula | C16H36FN * 3H2O |
Chemical Formula | (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O |