Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221080100 221080500 221082500
ACRO221080100EA 62.17 EUR
ACRO221080100 ACRO221080500 ACRO221082500
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 99%
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Vzorec: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Teplota tavenia: 58…60 °C
Číslo MDL: MFCD00149981
Číslo CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
OSN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %