Cholinchlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
A15828.22
A15828.0E
A15828.36
A15828.22EA
41.72
EUR
A15828.22
A15828.0E
A15828.36
Cholinchlorid ≥98%
Cholinchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 67-48-1
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 139.63
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3563126
Merck Reference: 14,2206
MDL No.: MFCD00011721
An acyl group acceptor
Vzorec:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Teplota tavenia: ∼ 305 °C (rozkl.) Hustota: ∼1,205 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011721 Číslo CAS: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Merck Index: 14,2206 |