Tlačiť
Acetylcholine chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ400
A2661-100G A2661-25G
SIALA2661-100GEA 269.96 EUR
SIALA2661-100G SIALA2661-25G
Acetylcholine chloride, Sigma-Aldrich®
Acetylcholine chloride
Vzorec: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Teplota tavenia: 151 °C
Hustota: 1,263 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011698
Číslo CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089