Tlačiť
Tetramethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
T19526-100G T19526-500G T19526-5G
SIALT19526-100GEA 45.33 EUR
SIALT19526-100G SIALT19526-500G SIALT19526-5G
Tetramethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumchlorid
Vzorec: (CH₃)₄NCl
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011628
Číslo CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III