Tetramethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
T19526-100G
T19526-500G
T19526-5G
SIALT19526-100GEA
45.33
EUR
SIALT19526-100G
SIALT19526-500G
SIALT19526-5G
Tetramethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumchlorid
Vzorec:
(CH₃)₄NCl Teplota tavenia: > 300 °C Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011628 Číslo CAS: 75-57-0 EINECS: 200-880-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |