Tlačiť
Tetramethylamoniumchlorid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 49.74 EUR
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Tetramethylamoniumchlorid 98+%
Tetramethylamoniumchlorid
Vzorec: (CH₃)₄NCl
Teplota tavenia: 420 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: ≥ 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011628
Číslo CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol