Tlačiť
Tetraethylamoniumchlorid, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
86616-25G 86616-5G
86616-25GEA 614.46 EUR
86616-25G 86616-5G
Tetraethylamoniumchlorid, Supelco®
Tetraethylamoniumchlorid
Vzorec: C₈H₂₀ClN
Mw: 165.71
Teplota tavenia: 285
Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011828
Číslo CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9674c1ebbbd0eaaae61ecc359d03e84c86e9c66e&vid=35ac17667fc5c5e2c186d111b44a6053ef72c080&prid=web&clid=SAPDAM