Tlačiť
Tetraethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrylammonium chloride
86614-100G 86614-25G
SIAL86614-100GEA 608.05 EUR
SIAL86614-100G SIAL86614-25G
Tetraethylamoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylamoniumchlorid
Vzorec: C₈H₂₀ClN
Mw: 165.71
Teplota tavenia: 285
Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011828
Číslo CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341