Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride xhydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
345857-100G 345857-25G 345857-5G
SIAL345857-100GEA 264.74 EUR
SIAL345857-100G SIAL345857-25G SIAL345857-5G
Tetrabutylammonium chloride xhydrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride xhydrate
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 37451-68-6
EINECS: 214-195-7