Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
86870-100G 86870-25G 86870-500G
SIAL86870-100GEA 342.08 EUR
SIAL86870-100G SIAL86870-25G SIAL86870-500G
Tetrabutylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Mw: 277.92
Teplota tavenia: 83…86 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7