Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
86852-10G-F 86852-50G-F
86852-10G-FEA 560.38 EUR
86852-10G-F 86852-50G-F
Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Mw: 277.92
Teplota tavenia: 83…86 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45025c6df0bc8b42e62080edc9736c6fb703ba9a&vid=75d8443b4fdcc3e3b9b24b7154919d71ea3a82b7&prid=web&clid=SAPDAM