Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100
8.14645.0025EA 91.33 EUR
8.14645.0025 8.14645.0100
Tetrabutylammonium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Mw: 277.92
Teplota tavenia: 83…86 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN