Tlačiť
Tetrabutylammonium tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
301590-100G 301590-25G
SIAL301590-100GEA 163.43 EUR
SIAL301590-100G SIAL301590-25G
Tetrabutylammonium tribromide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tribromide
Vzorec: C₁₆H₃₆Br₃N
Mw: 482.18
Teplota tavenia: 76
Číslo MDL: MFCD00012110
Číslo CAS: 38932-80-8
OSN: 3261
ADR: 8 III