Tlačiť
Tetrabutylammonium tribromide 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
123970250 123971000 123975000
ACRO123970250EA 119.37 EUR
ACRO123970250 ACRO123971000 ACRO123975000
Tetrabutylammonium tribromide 98+%
Tetrabutylammonium tribromide
Vzorec: C₁₆H₃₆Br₃N
Mw: 482.18
Teplota tavenia: 71…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012110
Číslo CAS: 38932-80-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
Titration Iodometric ≥98.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)