Tlačiť
Tetrapropylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: TPABr
M-Clarity™ quality level = MQ100
225568-100G 225568-500G
SIAL225568-100GEA 67.29 EUR
SIAL225568-100G SIAL225568-500G
Tetrapropylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium bromide
Vzorec: C₁₂H₂₈BrN
Mw: 266.27
Teplota tavenia: 265…274 °C
Číslo MDL: MFCD00011840
Číslo CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6