Tlačiť
Tetrapropylammonium bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: TPABr
A11522.0E A11522.22 A11522.36
A11522.0EEA 871.62 EUR
A11522.0E A11522.22 A11522.36
Tetrapropylammonium bromide 98%
Tetrapropylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1941-30-6 Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr Formula Weight: 266.27 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3567846
Vzorec: C₁₂H₂₈BrN
Mw: 266.27
Teplota tavenia: ∼ 270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011840
Číslo CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6