Tlačiť
Tetrapropylammonium bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: TPABr
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 28.44 EUR
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Tetrapropylammonium bromide 98%
Tetrapropylammonium bromide
Vzorec: C₁₂H₂₈BrN
Mw: 266.27
Teplota tavenia: 266…272 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011840
Číslo CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %