Tetraoctylammonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetra-n-octylammonium bromide
A14929.09
A14929.18
A14929.30
A14929.09EA
77.71
EUR
A14929.09
A14929.18
A14929.30
Tetraoctylammonium bromide ≥98%
Tetraoctylammonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 14866-33-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr
Formula Weight: 546.81
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 4169176
Vzorec:
C₃₂H₆₈BrN Mw: 546.8 Teplota tavenia: 94…99 °C Teplota vzplanutia: 100 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011863 Číslo CAS: 14866-33-2 EINECS: 238-936-9 |