Tlačiť
Tetraoctylammonium bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetra-n-octylammonium bromide
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 63.38 EUR
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Tetraoctylammonium bromide 98%
Tetraoctylammonium bromide
Vzorec: C₃₂H₆₈BrN
Teplota tavenia: 95…99 °C
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011863
Číslo CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %