Tlačiť
Tetramethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
426296-100G 426296-25G
SIAL426296-100GEA 93.06 EUR
SIAL426296-100G SIAL426296-25G
Tetramethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumbromid
Vzorec: C₄H₁₂BrN
Teplota varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011626
Číslo CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II