Tlačiť
Tetramethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
195758-100G 195758-500G
SIAL195758-100GEA 86.24 EUR
SIAL195758-100G SIAL195758-500G
Tetramethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylamoniumbromid
Vzorec: C₄H₁₂BrN
Teplota varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011626
Číslo CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II