Tlačiť
Tetramethylamoniumbromid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
187631000 187635000
ACRO187631000EA 77.02 EUR
ACRO187631000 ACRO187635000
Tetramethylamoniumbromid 98%
Tetramethylamoniumbromid
Vzorec: C₄H₁₂BrN
Teplota varu: ∼360 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011626
Číslo CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %