Tlačiť
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11372.09 A11372.18 A11372.30
A11372.09EA 64.18 EUR
A11372.09 A11372.18 A11372.30
Tetrahexylammonium bromide ≥98%
Tetrahexylammonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 4328-13-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr Formula Weight: 434.60 Melting Point: ca 95-100° Beilstein Reference: 3637302
Vzorec: C₂₄H₅₂BrN
Teplota tavenia: ∼ 95…100 °C
Hustota: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011858
Číslo CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1