Tetrahexylammonium bromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
420400250
420401000
ACRO420400250EA
124.35
EUR
ACRO420400250
ACRO420401000
Tetrahexylammonium bromide 99%
Tetrahexylammonium bromide
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 40 to 60 ppm MEHQ |