Tlačiť
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
241059-250G 241059-50G
SIAL241059-250GEA 223.11 EUR
SIAL241059-250G SIAL241059-50G
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec: C₈H₂₀BrN
Mw: 210.16
Teplota tavenia: > 285 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011825
Číslo CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274