Tlačiť
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
140023-1KG 140023-250G
SIAL140023-1KGEA 195.87 EUR
SIAL140023-1KG SIAL140023-250G
Tetraethylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec: C₈H₂₀BrN
Mw: 210.16
Teplota tavenia: > 285 °C
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011825
Číslo CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274