Tetraethylamoniumbromid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
Tetrylammonium bromide
220710500
220712500
220715000
220710025
ACRO220710500EA
84.12
EUR
ACRO220710500
ACRO220712500
ACRO220715000
ACRO220710025
Tetraethylamoniumbromid 99+%
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec:
C₈H₂₀BrN Mw: 210.16 Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011825 Číslo CAS: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤1.0 % |