Tlačiť
Tetraethylamoniumbromid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrylammonium bromide
220710500 220712500 220715000 220710025
ACRO220710500EA 84.12 EUR
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000 ACRO220710025
Tetraethylamoniumbromid 99+%
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec: C₈H₂₀BrN
Mw: 210.16
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011825
Číslo CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %