Tetraethylamoniumbromid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
Tetrylammonium bromide
161072500
161070010
161070050
ACRO161072500EA
63.69
EUR
ACRO161072500
ACRO161070010
ACRO161070050
Tetraethylamoniumbromid 98%
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec:
C₈H₂₀BrN Mw: 210.16 Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011825 Číslo CAS: 71-91-0 EINECS: 200-769-4 Merck Index: 13,09274 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤2 % |