Tlačiť
Tetraethylamoniumbromid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrylammonium bromide
161072500 161070010 161070050
ACRO161072500EA 63.69 EUR
ACRO161072500 ACRO161070010 ACRO161070050
Tetraethylamoniumbromid 98%
Tetraethylamoniumbromid
Vzorec: C₈H₂₀BrN
Mw: 210.16
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011825
Číslo CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %