Tlačiť
Tetrabutylphosphonium bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetra-n-butylphosphonium bromide
A10868.14 A10868.22 A10868.36
A10868.14EA 37.01 EUR
A10868.14 A10868.22 A10868.36
Tetrabutylphosphonium bromide ≥99%
Tetrabutylphosphonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 3115-68-2 Molecular Formula: C16H36BrP Formula Weight: 339.35 Flash Point: 290°(554°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 4160474 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00011853
Vzorec: C₁₆H₃₆BrP
Mw: 339.34
Teplota tavenia: 99…103 °C
Teplota vzplanutia: 290 °C (554 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011853
Číslo CAS: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
OSN: 3464
ADR: 6.1 II