Tlačiť
Tetrabutylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
426288-100G 426288-25G
SIAL426288-100GEA 143.4 EUR
SIAL426288-100G SIAL426288-25G
Tetrabutylamoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Mw: 322.37
Teplota tavenia: 100…103 °C
Hustota: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011633
Číslo CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2