Tlačiť
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10249.0E A10249.22 A10249.36
A10249.0EEA 966.55 EUR
A10249.0E A10249.22 A10249.36
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Tetrabutylamoniumbromid
Purity: 98+% CAS No.: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Formula Weight: 322.38 Odour: Amine-like Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3570983 MDL No.: MFCD00011633
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Mw: 322.37
Teplota tavenia: 101…105 °C
Hustota: 1.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011633
Číslo CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2