Tlačiť
Tetrabutylamoniumbromid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
185680250 185681000 185685000 185680500 185680025
185680250.EA 41.26 EUR
185680250. 185681000. 185685000. 185680500. 185680025.
Tetrabutylamoniumbromid 99+%
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Mw: 322.37
Teplota tavenia: 100…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011633
Číslo CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)