Tlačiť
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
52370-100G 52370-500G
SIAL52370-100GEA 70.9 EUR
SIAL52370-100G SIAL52370-500G
Cetrimonium bromid, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Mw: 364.45
Teplota tavenia: 237…243 °C
Teplota vzplanutia: 244 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011772
Číslo CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034