Tlačiť
Cetrimonium bromid, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
52367-50G-F 52367-10G-F
52367-50G-FEA 948.93 EUR
52367-50G-F 52367-10G-F
Cetrimonium bromid, Supelco®
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Mw: 364.45
Teplota tavenia: 237…243 °C
Teplota vzplanutia: 244 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011772
Číslo CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdb301d0bfcc8a5b3ecce733f5a9712ee49060&vid=c198d42b4526e5d41f6ffef91b011a5b46c3cc94&prid=web&clid=SAPDAM