Tlačiť
Cetrimonium bromid 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 35.81 EUR
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
Cetrimonium bromid 99+%
Cetrimonium bromid
Vzorec: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Mw: 364.45
Teplota tavenia: 230 °C
Teplota vzplanutia: 244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011772
Číslo CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %