Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetramethylammoniumtetrafluoroborate
A17436.14
A17436.06
A17436.22
A17436.14EA
120.34
EUR
A17436.14
A17436.06
A17436.22
Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 661-36-9
Molecular Formula: (CH3)4NBF4
Formula Weight: 160.95
Melting Point: 417-419°
Beilstein Reference: 3715404
Vzorec:
C₄H₁₂BF₄N Teplota tavenia: 417…419 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011745 Číslo CAS: 661-36-9 EINECS: 211-547-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |