Tlačiť
Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetramethylammoniumtetrafluoroborate
A17436.14 A17436.06 A17436.22
A17436.14EA 120.34 EUR
A17436.14 A17436.06 A17436.22
Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 661-36-9 Molecular Formula: (CH3)4NBF4 Formula Weight: 160.95 Melting Point: 417-419° Beilstein Reference: 3715404
Vzorec: C₄H₁₂BF₄N
Teplota tavenia: 417…419 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011745
Číslo CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III