Tlačiť
Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
86618-25G 86618-5G
86618-25GEA 478.94 EUR
86618-25G 86618-5G
Tetraethylammonium tetrafluoroborate, Supelco®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₂₀BF₄N
Teplota tavenia: 365…368 °C
Číslo MDL: MFCD00011827
Číslo CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2566d37a3d73a66aa93049f43a207e39ac2bbda7&vid=f63a12bf4834bebc4a30b3f2d97078f3edb33d0b&prid=web&clid=SAPDAM