Tlačiť
Tetraethylammonium tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18246.0025 8.18246.0100
8.18246.0025EA 103.34 EUR
8.18246.0025 8.18246.0100
Tetraethylammonium tetrafluoroborate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₂₀BF₄N
Mw: 217.06
Teplota tavenia: 365…368 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011827
Číslo CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 365 - 368 °C
Molar Mass 217.06 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Hill Formula C8H20BF4N
Chemical Formula (C2H5)4NBF4