Tetraethylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10211.06
A10211.18
A10211.22
A10211.30
A10211.06EA
31.69
EUR
A10211.06
A10211.18
A10211.22
A10211.30
Tetraethylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 429-06-1
Molecular Formula: C8H20BF4N
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 370-380° dec.
Beilstein Reference: 3917638
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011827
Vzorec:
C₈H₂₀BF₄N Teplota tavenia: 370…380 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011827 Číslo CAS: 429-06-1 EINECS: 207-055-1 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |