Tlačiť
Tetraethylammonium tetrafluoroborate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
221610250 221611000 221615000
ACRO221610250EA 100.68 EUR
ACRO221610250 ACRO221611000 ACRO221615000
Tetraethylammonium tetrafluoroborate 99%
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₂₀BF₄N
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011827
Číslo CAS: 429-06-1
EINECS: 207-055-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Elemental Analysis ≥98.5 %