Tlačiť
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
217964-100G 217964-25G 217964-5G
SIAL217964-100GEA 321.65 EUR
SIAL217964-100G SIAL217964-25G SIAL217964-5G
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₃₆BF₄N
Mw: 329.27
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011634
Číslo CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8