Tlačiť
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 110.55 EUR
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₃₆BF₄N
Mw: 329.27
Teplota tavenia: 156…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011634
Číslo CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %