Tlačiť
Tributylphosphine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139341000 139345000
ACRO139341000EA 95.47 EUR
ACRO139341000 ACRO139345000
Tributylphosphine 95%
Tributylphosphine
Vzorec: C₁₂H₂₇P
Teplota varu: 240…242 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009462
Číslo CAS: 998-40-3
EINECS: 213-651-2
OSN: 3254
ADR: 4.2,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %