Tlačiť
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
E50604-100G E50604-25G
SIALE50604-100GEA 135.98 EUR
SIALE50604-100G SIALE50604-25G
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₀H₂₀BrP
Teplota tavenia: 205…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011838
Číslo CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III