Tlačiť
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyltriphenylphosphonium bromide
B23096.14 B23096.22 B23096.36
B23096.14EA 37.87 EUR
B23096.14 B23096.22 B23096.36
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1530-32-1 Molecular Formula: C20H20BrP Formula Weight: 371.26 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3599630 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011838
Vzorec: C₂₀H₂₀BrP
Teplota tavenia: 206…210 °C
Teplota vzplanutia: >200 °C (392 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011838
Číslo CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
OSN: 3077
ADR: 9,III