Tlačiť
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyltriphenylphosphonium bromide
119040250 119041000 119045000
ACRO119040250EA 40.91 EUR
ACRO119040250 ACRO119041000 ACRO119045000
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Ethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₀H₂₀BrP
Teplota tavenia: 206,5…208.5 °C
Teplota vzplanutia: >200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011838
Číslo CAS: 1530-32-1
EINECS: 216-223-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206.5 to 208.5 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %