Tlačiť
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Triphenyl(tetradecyl)phosphonium bromide, Tetradecyltriphenylphosphonium bromide
L04311.14 L04311.22
L04311.14EA 170.64 EUR
L04311.14 L04311.22
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 25791-20-2 Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br Formula Weight: 539.59 Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 3582243
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br
Mw: 539.58
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051857
Číslo CAS: 25791-20-2
EINECS: 247-267-1