(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
A12968.18
A12968.30
A12968.18EA
61.37
EUR
A12968.18
A12968.30
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 6228-47-3
Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 385.29
Melting Point: 236-240°
Beilstein Reference: 3599726
Vzorec:
C₂₁H₂₂BrP Teplota tavenia: 236…240 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011843 Číslo CAS: 6228-47-3 EINECS: 228-330-2 |