Tlačiť
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
A12968.18 A12968.30
A12968.18EA 61.37 EUR
A12968.18 A12968.30
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 6228-47-3 Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br Formula Weight: 385.29 Melting Point: 236-240° Beilstein Reference: 3599726
Vzorec: C₂₁H₂₂BrP
Teplota tavenia: 236…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011843
Číslo CAS: 6228-47-3
EINECS: 228-330-2