(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Octyltriphenylphosphonium Bromide
L02412.06
L02412.14
L02412.22
L02412.06EA
40.02
EUR
L02412.06
L02412.14
L02412.22
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 42036-78-2
Molecular Formula: C26H32BrP
Formula Weight: 455.42
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 3642460
Vzorec:
H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br Mw: 455.42 Teplota tavenia: 61…63 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051874 Číslo CAS: 42036-78-2 EINECS: 255-635-8 |