Tlačiť
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Octyltriphenylphosphonium Bromide
L02412.06 L02412.14 L02412.22
L02412.06EA 40.02 EUR
L02412.06 L02412.14 L02412.22
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 42036-78-2 Molecular Formula: C26H32BrP Formula Weight: 455.42 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 3642460
Vzorec: H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br
Mw: 455.42
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051874
Číslo CAS: 42036-78-2
EINECS: 255-635-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d20265a4fb0cff86d083b39bfedb8c80cf4883dc&vid=d20265a4fb0cff86d083b39bfedb8c80cf4883dc&prid=web&clid=SAPDAM